PHR2484
Azure B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
3-(Dimethylamino)-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride, N,N,N′-Trimethylthionin, Azure I, Methyleneazure
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1046351
família API
azure b
forma
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
pf
205-210 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)=C(C=C1)C=C(C1=N2)SC3=C2C=CC(NC)=C3.[Cl-]
InChI
1S/C15H15N3S.ClH/c1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;/h4-9H,1-3H3;1H
chave InChI
DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)