PHR2321
Aripiprazole Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine hydrochloride, 1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine, 2,3-DCPP HCl
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001044
traceable to USP 1486015
família API
aripiprazole
Formulário
solid
embalagem
pkg of 100 mg
pf
243-247 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Clc1cccc(N2CCNCC2)c1Cl
InChI
1S/C10H12Cl2N2.ClH/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14-6-4-13-5-7-14;/h1-3,13H,4-7H2;1H
chave InChI
CYQFNNSFAGXCEC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)