DEN1510
Density Standard (15 °C)
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, density: 1.0269 g/mL at 15 °C
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
according to ASTM® D1480
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
densidade
1.0269 g/mL at 15 °C
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
formato
mixture
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Aplicação
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)