PHR2210
Norvaline
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
DL-Norvaline, (±)-2-Aminopentanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
norvaline
forma
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
chave InChI
SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)