PHR2025
Desbenzyl donepezil hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
5,6-Dimethoxy-2-(piperidin-4-ylmethyl)indan-1-one hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1171819
família API
donepezil
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H23NO3.ClH/c1-20-15-9-12-8-13(7-11-3-5-18-6-4-11)17(19)14(12)10-16(15)21-2;/h9-11,13,18H,3-8H2,1-2H3;1H
chave InChI
WOZXDQQCMZIQEG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)