PHR1584
Donepezil Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Donepezil hydrochloride, (±)-2-[(1-Benzyl-4-piperidyl)methyl]-5,6-dimethoxy-1-indanone hydrochloride, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-{[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl}-1H-inden-1-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1224981
família API
donepezil
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].N2(CCC(CC2)CC3Cc4c(cc(c(c4)OC)OC)C3=O)Cc1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C24H29NO3.ClH/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18;/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3;1H
chave InChI
XWAIAVWHZJNZQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Donepezil Hydrochloride is known as a selective, reversible inhibitor of acetylcholinesterase enzyme. It exhibits therapeutic effect by raising the acetylcholine concentrations and improving the cholinergic function. It can be used in the treatment of mild to moderate dementia of the Alzheimer′s type.
Aplicação
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)