PHR1833
Galactitol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Dulcitol, Dulcite, Galactitol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. G0049000
traceable to USP 1287711
família API
galactose, galactitol
Formulário
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-
chave InChI
FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)