PHR1802
Naloxone hydrochloride dihydrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Naloxone hydrochloride dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 548
traceable to Ph. Eur. N0075000
traceable to USP 1453005
família API
naloxone
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 300 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O)CC=C
InChI
1S/C19H21NO4.ClH.2H2O/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11;;;/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2;1H;2*1H2/t14-,17+,18+,19-;;;/m1.../s1
chave InChI
TXMZWEASFRBVKY-IOQDSZRYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)