PHR1652
Valproic Acid Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
2-Allyl-4-pentenoic acid, Diallyl Acetic Acid, Diallylacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1708729
família API
valproic acid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 × 0.5 mL
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-5-6-8(9)10-7-4-2/h3-4H,1-2,5-7H2
chave InChI
KIMFDBOZBIWTFM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)