Documentos Principais
PHL89695
Gossypin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-8-(β-D-glucopyranosyloxy)-3,5,7-trihydroxy- 4H-1-benzopyran-4-one, 3,3′,4′,5,7,8-Hexahydroxyflavone 8-glucoside, Gossypetin 8-glucoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H20O13
Número CAS:
Peso molecular:
480.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c(O)cc(O)c3C(=O)C(O)=C(Oc23)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O13/c22-5-11-13(27)15(29)17(31)21(32-11)34-19-10(26)4-9(25)12-14(28)16(30)18(33-20(12)19)6-1-2-7(23)8(24)3-6/h1-4,11,13,15,17,21-27,29-31H,5H2/t11-,13-,15+,17-,21+/m1/s1
chave InChI
SJRXVLUZMMDCNG-KKPQBLLMSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Gossypin is an anti-inflammatory pentahydroxyflavone glucoside isolated from Hibiscus vitifolius that is used as an herbal remedy for diabetes, jaundice, and inflammation. Gossypin potently inhibits human cancer cell proliferation, including melanoma and glioma cells. Gossypin directly binds and inhibits BRAFV600E and CDK4 kinases, and also regulates Chk1 and Cdc25C in U251 glioma cells.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)