Documentos Principais
PHL89197
Furanoeudesma 1,3-diene
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(4aS,8aS)-4,4a,8a,9-Tetrahydro-3,5,8a-trimethylnaphtho[2,3-b]furan
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H18O
Número CAS:
Peso molecular:
214.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥85.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[o]1c2c(c(c1)C)C[C@@H]3[C@@](C2)(C=CC=C3C)C
chave InChI
AUSAHAHDEVYCOC-DZGCQCFKSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)