Documentos Principais
PHL83564
Cascaroside A
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H32O14
Número CAS:
Peso molecular:
580.53
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C27H32O14/c28-6-9-4-11-16(26-24(37)22(35)19(32)14(7-29)39-26)10-2-1-3-13(18(10)21(34)17(11)12(31)5-9)40-27-25(38)23(36)20(33)15(8-30)41-27/h1-5,14-16,19-20,22-33,35-38H,6-8H2/t14-,15-,16+,19-,20-,22+,23+,24-,25-,26+,27-/m1/s1
chave InChI
MNAYRSRTNMVAPR-ZHVWOXMGSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Aplicação
  • Pharmacological Properties of Cascaroside A: Research on the structure-activity relationships of quinones, including Cascaroside A, highlights its potential as an anticancer drug candidate (Ozenver et al., 2024).
  • Natural Laxative Research: Studies on the isolation and quantification of anthraquinones, including Cascaroside A, from natural sources like cascara sagrada, highlight its role as a natural laxative (Migues et al., 2022).
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)