PHL83490
Daphnoretin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
7-Hydroxy-6-methoxy-3-[(2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)oxy]-2H-1-benzopyran-2-one, Thymelol
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[o]1c2c(cc([c]1=O)Oc3cc4[o][c](ccc4cc3)=O)cc(c(c2)O)OC
InChI
1S/C19H12O7/c1-23-16-6-11-7-17(19(22)26-15(11)9-13(16)20)24-12-4-2-10-3-5-18(21)25-14(10)8-12/h2-9,20H,1H3
chave InChI
JRHMMVBOTXEHGJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)