Documentos Principais
PHL83334
Fraxinol
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
6-Hydroxy 5,7-dimethoxycoumarin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
222.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[o]1c2c(c(c(c(c2)OC)O)OC)cc[c]1=O
InChI
1S/C11H10O5/c1-14-8-5-7-6(3-4-9(12)16-7)11(15-2)10(8)13/h3-5,13H,1-2H3
chave InChI
PBPNOAHYDPHKFH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: pelargonium
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)