Key Documents
PHL83211
Anagyrine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Monolupine hydrochloride, Rhombinine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H20N2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
280.79
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]1(CN23)[C@@]4([H])CCCCN4C[C@@](C2=CC=CC3=O)([H])C1.Cl
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)