Documentos Principais
PHL83329
Cimigenol 3-α-L-arabinoside
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Cimicifugoside M, Cimiracemoside C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H56O9
Número CAS:
Peso molecular:
620.81
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C1)O)O)O)O[C@@H]2C([C@H]3[C@@]4([C@]5([C@H]([C@]6([C@@]([C@@H]7[C@@]8(O[C@@H]([C@H](O8)C(O)(C)C)C[C@H]7C)[C@@H]6O)(CC5)C)C)CC3)C4)CC2)(C)C
InChI
1S/C35H56O9/c1-17-14-19-26(30(4,5)40)44-35(43-19)25(17)31(6)12-13-34-16-33(34)11-10-22(42-27-24(38)23(37)18(36)15-41-27)29(2,3)20(33)8-9-21(34)32(31,7)28(35)39/h17-28,36-40H,8-16H2,1-7H3/t17-,18+,19-,20+,21+,22+,23+,24-,25-,26+,27+,28-,31-,32-,33-,34+,35+/m1/s1
chave InChI
BTPYUWOBZFGKAI-BKJHYQRZSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)