Documentos Principais
PHL83105
Sempervirine nitrate
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
2,3,4,13-Tetrahydro-1H-benz[g]indole[2,3-a]quinolizin-6-ium nitrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H17N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
335.36
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[N+H]1=C2C(=C3C1=C4N(C=C5CCCCC5=C4)C=C3)C=CC=C2.[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/C19H16N2.NO3/c1-2-6-14-12-21-10-9-16-15-7-3-4-8-17(15)20-19(16)18(21)11-13(14)5-1;2-1(3)4/h3-4,7-12H,1-2,5-6H2;/q;-1/p+1
chave InChI
NPMOCMWCFIQGMK-UHFFFAOYSA-O
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)