Key Documents
PHL82562
Iridin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
3′,5,7-Trihydroxy 4′,5′,6-trimethoxyisoflavone 7-glucoside, Irigenin 7-glucoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H26O13
Número CAS:
Peso molecular:
522.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C24H26O13/c1-32-13-5-9(4-11(26)22(13)33-2)10-8-35-12-6-14(23(34-3)19(29)16(12)17(10)27)36-24-21(31)20(30)18(28)15(7-25)37-24/h4-6,8,15,18,20-21,24-26,28-31H,7H2,1-3H3/t15-,18-,20+,21-,24-/m1/s1
chave InChI
LNQCUTNLHUQZLR-OZJWLQQPSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)