PHL80822
Linarin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
5,7-Dihydroxy 4′-methoxyflavone 7-rutinoside, 7-((6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl)oxy)-5-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-benzopyran-4-one, Acacetin-7-rutinoside, Buddleoside, Linarigenin glycoside
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)O)Oc3cc4[o]c(c[c](c4c(c3)O)=O)c5ccc(cc5)OC
InChI
1S/C28H32O14/c1-11-21(31)23(33)25(35)27(39-11)38-10-19-22(32)24(34)26(36)28(42-19)40-14-7-15(29)20-16(30)9-17(41-18(20)8-14)12-3-5-13(37-2)6-4-12/h3-9,11,19,21-29,31-36H,10H2,1-2H3/t11-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
chave InChI
YFVGIJBUXMQFOF-PJOVQGMDSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)