Key Documents
PHL80359
Atractylenolide III
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
8β-Hydroxyasterolide, Codonolactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H20O3
Número CAS:
Peso molecular:
248.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C2C[C@H]3C(=C)CCC[C@]3(C)C[C@]2(O)OC1=O
InChI
1S/C15H20O3/c1-9-5-4-6-14(3)8-15(17)12(7-11(9)14)10(2)13(16)18-15/h11,17H,1,4-8H2,2-3H3/t11-,14+,15-/m0/s1
chave InChI
FBMORZZOJSDNRQ-GLQYFDAESA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atractylenolide III possesses anti-inflammatory and anticancer properties.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)