Documentos Principais
PHL89210
Ginsenoside Rc
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(3β,12β)-20-[(6-O-α-L-Arabinofuranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-12-hydroxydammar-24-en-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside, NSC 310104, Panaxoside Rc
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C53H90O22
Número CAS:
Peso molecular:
1079.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]12CC[C@@]3([H])C(C)(C)[C@@H](O[C@]4([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O[C@@]5([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O5)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])C[C@@H](O)[C@@]6([H])[C@]2(CC[C@]6([H])[C@](CCC=C(C)C)(O[C@@H]7O[C@H](CO[C@@H]8O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]8O
InChI
1S/C53H90O22/c1-23(2)10-9-14-53(8,75-47-43(67)39(63)37(61)29(72-47)22-68-45-41(65)36(60)28(21-56)69-45)24-11-16-52(7)33(24)25(57)18-31-50(5)15-13-32(49(3,4)30(50)12-17-51(31,52)6)73-48-44(40(64)35(59)27(20-55)71-48)74-46-42(66)38(62)34(58)26(19-54)70-46/h10,24-48,54-67H,9,11-22H2,1-8H3
chave InChI
JDCPEKQWFDWQLI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. K
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)