NIST870
Column performance test mixture of liquid chromatography
NIST® SRM® 870
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 5 x 1.1 mL
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
general analytical
Formato
multi-component solution
Descrição geral
SRM 870_cert
SRM 870_SDS
Aplicação
Características e benefícios
- Information values for detection response forvarious components are provided.
- Expiration details, instructions for use,handling, and storage are provided on the NIST certificate.
Outras notas
Uracil (C4H4N2O2), Toluene (C6H5CH3), Ethyl Benzene (C8H10), Quinizarin (C14H8O4), Amitriptyline HCl (C20H24ClN), Methanol (CH3OH)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Uracil (C4H4N2O2), Toluene (C6H5CH3), Ethyl Benzene (C8H10), Quinizarin (C14H8O4), Amitriptyline HCl (C20H24ClN), Methanol (CH3OH)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)