NIST1543
GC/MS system performance
NIST® SRM® 1543
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 4 x 1 mL
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
GC/MS: suitable
aplicação(ões)
general analytical
Formato
multi-component solution
Categorias relacionadas
Descrição geral
SRM 1543_cert
SRM 1543_SDS
Outras notas
Methyl Stearate (Low) (C19H38O2), Methyl Stearate (High) (C19H38O2), Benzophenone (Low) (C13H10O), Benzophenone (High) (C13H10O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)