Documentos Principais
NIST635A
Portland Cement (Blended with Slag)
NIST®SRM®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
embalagem
pkg of 25 g
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Silicon Dioxide (SiO2), Aluminum Trioxide (Al2O3), Iron (III) Oxide (Fe2O3), Calcium Oxide (CaO), Magnesium Oxide (MgO), Sulfur Trioxide (SO3), Sodium Oxide (Na2O), Potassium Oxide (K2O), Titanium Dioxide (TiO2), Phosphorus Pentoxide (P2O5), Manganese Trioxide (Mn2O3), Chromium Trioxide (Cr2O3), Zinc Oxide (ZnO), Strontium Oxide (SrO), Barium Oxide (BaO), Chlorine (Cl)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Insoluble residue, Calcium oxide (CaO) , Sulfide Sulfur (S²?), Fluorine (F)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)