NIST614
Trace elements in glass
NIST® SRM® 614
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 4 wafers
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
glass & ceramic
Formato
matrix material
Descrição geral
SRM 614_cert
SRM 614_SDS
Aplicação
Características e benefícios
- Accompanied with certified mass fraction values for each elements in trace elements in glass.
- The reference and information values of elements are reported as mass fraction.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, safety, handling,use, and maintenance instructions.
Outras notas
Copper (Cu), Lead (Pb), Potassium (K), Rubidium (Rb), Silver (Ag), Strontium (Sr), Thorium (Th), Uranium (U)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Boron (B), Cobalt (Co), Europium (Eu), Iron (Fe), Lanthanum (La), Scandium (Sc), Thallium (Th), Titanium (Ti), Strontium (87Sr/86Sr), Antimony (Sb), Cadmium (Cd), Gallium (Ga), Gold (Au), Nickel (Ni), Uranium (235U/UTotal)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)