NIST613
Trace elements in glass
NIST® SRM® 613
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 4 wafers
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
glass & ceramic
formato
matrix material
Outras notas
Antimony (Sb), Arsenic (As), Barium (Ba), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Iron (Fe), Lead (Pb), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Rubidium (Rb), Selenium (Se), Silver (Ag), Strontium (Sr), Thorium (Th), Uranium (U)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Cobalt (Co), Copper (Cu), Thallium (Tl), Titanium (Ti), Boron (B), Cerium (Ce), Dysprosium (Dy), Erbium (Er), Europium (Eu), Gadolinium (Gd), Gold (Au), Lanthanum (La), Lithium (Li), Neodymium (Nd), Potassium (K), Samarium (Sm), Ytterbium (Yb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)