Documentos Principais
BCR664
Glass (trace elements)
BCR®, certified reference material, plates
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
Formulário
plates
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
glass & ceramic
Formato
matrix material
Nota de análise
For more information please see:
BCR664
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)