About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of each
fabricante/nome comercial
NIST®
Descrição geral
Outras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Silicon (Si), Iron (Fe), Nickel (Ni), Magnesium (Mg), Copper (Cu), Manganese (Mn), Titanium (Ti), Zinc (Zn), Chromium (Cr), Lead (Pb), Tin (Sn), Gallium (Ga), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Silicon (Si), Iron (Fe), Nickel (Ni), Magnesium (Mg), Copper (Cu), Manganese (Mn), Titanium (Ti), Zinc (Zn), Chromium (Cr), Lead (Pb), Tin (Sn), Gallium (Ga), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)