NIST2745
Carbon dioxide in nitrogen
NIST SRM 2745, nominal 16% mol/mol
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
Nível de qualidade
embalagem
pkg of cylinder
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
Categorias relacionadas
Descrição geral
This Standard Reference Material (SRM) is a primary gas mixture for which the amount-of-substance fraction, expressed as concentration, may be related to secondary working standards. This SRM is intended for the calibration of instruments used for carbon dioxide determinations and for other applications. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2745_cert
SRM 2745_SDS
SRM 2745_cert
SRM 2745_SDS
Outras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Carbon Dioxide (CO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Carbon Dioxide (CO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)