Documentos Principais
NIST2737
Nitric oxide in nitrogen
NIST® SRM® 2737, nominal 500 nmol/mol
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of cylinder
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
environmental
Formato
mixture
cadeia de caracteres SMILES
N=O
InChI
1S/HNO/c1-2/h1H
chave InChI
ODUCDPQEXGNKDN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Nitric Oxide (NO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Oxides of Nitrogen (NOx)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogramas
Gas cylinder
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)