embalagem
pkg of 3 x 10 g
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
Descrição geral
SRM 2691_cert
SRM 2691_SDS
Aplicação
Características e benefícios
- NIST Certified Mass Fraction values for constituent elements are traceable to NIST’s realization of the SI unit of the kilogram and expressed as a percentage.
- Information values for constituent elements are expressed as mass fraction.
- Expiration details and instructions for use, storage, and handling are provided on the NIST certificate.
Outras notas
Aluminum (Al), Calcium (Ca), Iron (Fe), Magnesium (Mg), Phosphorus (P), Potassium (K), Silicon (Si), Sodium (Na), Sulfur (S), Titanium (Ti), Mercury (Hg)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Antimony (Sb), Arsenic (As), Barium (Ba), Beryllium (Be), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Cesium (Cs), Europium (Eu), Hafnium (Hf), Lead (Pb), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Scandium (Sc), Selenium (Se), Strontium (Sr), Thorium (Th), Zinc (Zn), Aluminum Oxide (Al2O3), Barium oxide (BaO), Ferric Oxide (Fe2O3), Potassium oxide (K2O), Magnesium oxide (MgO), Manganese oxide (MnO), Sodium oxide (Na2O), Silicon dioxide (SiO2), Strontium oxide (SrO), Titanium dioxide (TiO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)