Key Documents
NIST2685C
Bituminous coal (nominal mass fraction 5 % sulfur)
NIST® SRM® 2685c
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 50 g
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
environmental
formato
matrix material
Descrição geral
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in the evaluation of techniques used in the analysis of coals and materials of a similar matrix. A unit of SRM 2685c consists of 50 g of bituminous coal ground to pass a 250 μm (60 mesh) sieve, homogenized, and packaged in an amber glass bottle under an argon atmosphere, and sealed in an aluminized bag. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2685C_cert
SRM 2685C_SDS
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Mercury (Hg), Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Bromine (Br), Chlorine (Cl), Magnesium (Mg), Manganese (Mn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Gel de sílica technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
Supelco
717185
Gel de sílica
Lã de vidro Silanized, pkg of 50 g
Supelco
20411
Lã de vidro