BCR176R
Fly ash (trace elements)
BCR®, certified reference material
Sinônimo(s):
City waste incineration ash (trace elements)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
Formato
matrix material
Nota de análise
For more information please see:
BCR176R
BCR176R
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Britta Vortmann-Westhoven et al.
Electrophoresis, 38(3-4), 540-546 (2016-11-22)
In this work, we present a novel electrophoretic method that was developed for the determination of lithium and transition metals in LiNi