NIST1276A
Cupro-nickel
NIST SRM 1276a, (CDA 715)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of disk
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
formato
matrix material
Descrição geral
SRM 1276A_cert
SRM 1276A_SDS
Aplicação
Outras notas
Copper (Cu), Nickel (Ni), Iron (Fe), Zinc (Zn), Lead (Pb), Manganese (Mn), Antimony (Sb), Tin (Sn), Phosphorus (P), Cadmium (Cd), Selenium (Se), Magnesium (Mg), Cobalt (Co)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Silver (Ag), Arsenic (As), Boron (B), Bismuth (Bi), Chromium (Cr), Sulfur (S), Silicon (Si), Tellurium (Te), Titanium (Ti)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)