NISTC1115
Commercial bronze standard for optical emission and x-ray spectroscopic analysis
NIST® SRM® C1115, A (block)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of disk
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Formato
matrix material
Outras notas
Copper (Cu), Zinc (Zn), Iron (Fe), Tin (Sn), Nickel (Ni), Lead (Pb), Phosphorus (P)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)