Key Documents
NIST1034
Unalloyed copper
NIST® SRM® 1034
Sinônimo(s):
Copper
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cu
Número CAS:
Peso molecular:
63.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of rod
fabricante/nome comercial
NIST®
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
pb
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Sulphur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Copper (Cu), Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Iron (Fe), Lead (Pb),Manganese (Mn), Nickel (Ni), Selenium (Se), Silver (Ag), Tellurium (Te), Tin (Sn), Zinc (Zn), Aluminium (Al), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Cobalt (Co), Gold (Au), Magnesium (Mg), Oxygen (O), Silicon (Si)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)