N250
General Purpose Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
viscosity 486.7 mPa.s (25 °C)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
viscosidade
486.7 mPa.s(25 °C)
Descrição geral
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
426.2 - 494.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
219 - 257 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Marc A J Morgan et al.
Genes & development, 31(19), 2003-2014 (2017-11-02)
Histone H3 Lys4 (H3K4) methylation is a chromatin feature enriched at gene