MGVS12
Medical Viscosity Standard
viscosity 1.2 mPa.s (25.00 °C)
About This Item
Produtos recomendados
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
viscosidade
1.2 mPa.s(25.00 °C)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
mixture
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)