Documentos Principais
MGVS20
Medical Viscosity Standard
viscosity 2.0 mPa.s (25.00 °C)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
viscosidade
2.0 mPa.s(25.00 °C)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Find detailed technical data for all Paragon Medical Viscosity Standards on the Paragon Scientific webpage
These products contain antibacterial agent.
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 under UKAS accreditation
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)