Documentos Principais
MGVS60
Medical Viscosity Standard
viscosity 6.0 mPa.s (25 °C), pkg of 100 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 100 mL
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
viscosidade
6.0 mPa.s(25 °C)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
These products contain antibacterial agent.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)