M7554
Magnesium D-gluconate hydrate
98.0-102% anhydrous basis, meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
D-Gluconic acid hemimagnesium salt, D-Gluconic acid magnesium salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Ensaio
98.0-102% anhydrous basis
Formulário
solid
Impurezas
3.0-12.0% water (Karl Fischer)
cor
white
faixa de pH útil
6.0 - 7.8
pf
169.67 - 171.93 °C ((337.41 - 341.47 °F ))
solubilidade
9.6 g/L at 20 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Mg.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
chave InChI
IAKLPCRFBAZVRW-XRDLMGPZSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?