M5260
(+)-Methamphetamine hydrochloride solution
analytical standard, for drug analysis, 1.0 mg/mL in methanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard, for drug analysis
Nível de qualidade
drug control
Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
concentração
1.0 mg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN[C@@H](C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3;1H/t9-;/m0./s1
chave InChI
TWXDDNPPQUTEOV-FVGYRXGTSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531) , SLC6A4(6532)
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?