M2305005
Mitoxantrone impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Amino-5,8-dihydroxy-4-{{2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl}amino}anthracene-9,10-dione
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
mitoxantrone
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C18H19N3O5/c19-9-1-2-10(21-6-5-20-7-8-22)14-13(9)17(25)15-11(23)3-4-12(24)16(15)18(14)26/h1-4,20-24H,5-8,19H2
chave InChI
NBSLQRRHRCDIHJ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)