M0088000
Magnesium aspartate dihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
L-Aspartic acid magnesium salt hydrate (2:1:2)
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
magnesium aspartate
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/2C4H7NO4.Mg.2H2O/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;;;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-;;;/m00.../s1
chave InChI
WLAXHZXYTCHQPJ-PXYKVGKMSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)