Documentos Principais
LTR-CV2-RBD-01
SARS-Cov-2 Spike, Receptor Binding Domain (aa 319- aa 541)
pkg of 1 μg
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.41
grau
analytical standard
Ensaio
>95%
peso molecular
Mw 26 kDa
embalagem
pkg of 1 μg
fabricante/nome comercial
InBio
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Source: E. coli
Formulation: Preservative and carrier-free in 20mM Tris, 0.3M NaCl, 6M Urea, pH 8.0. Filtered through 0.22μm filter.
Concentration: xx based on OD 280nm. Extinction Coefficient = 1.286.
Purification: Purified from E. coli by multi-step chromatography.
Notes:
(1) SARS-CoV-2 NCR has a C-terminal 7xHis-tag.
(2) A LoTox product, Endotoxin < 0.03 EU/μg.
Exoneração de responsabilidade
For research and commercial use in vitro: not for human in vivo or therapeutic use.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)