Documentos Principais
IRMM481
Peanut Test Material Kit
IRMM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
IRMM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
general analytical
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
−20°C
Nota de análise
For more information please see:
IRMM481
Informações legais
IRMM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)