Documentos Principais
BCR263R
Defatted peanut meal
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
general analytical
Formato
matrix material
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
For more information please see:
BCR263R
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Baking chocolate NIST® SRM® 2384
NIST2384
Baking chocolate