I0600000
Isoprenaline sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Isoprenaline sulfate dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
isoprenaline
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)O.N(C(C)C)CC(O)c2cc(c(cc2)O)O.N(C(C)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)O.O.O
InChI
1S/2C11H17NO3.H2O4S.2H2O/c2*1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;1-5(2,3)4;;/h2*3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2
chave InChI
CUQPTVCVZLUXJB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)