Documentos Principais
HVS05
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 54.13 cSt (40 °C)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
Viscosidade cinemática
54.13 cSt(40 °C)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
Descrição geral
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Small Sample Viscosity Standards ASTM D2162 can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)