G2039
Gentian Violet
meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
Crystal Violet, Basic Violet 3, Gentian Violet, Hexamethylpararosaniline chloride, Methyl Violet 10B
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Nível de qualidade
pf
205 °C (dec.) (lit.)
espectro de atividade do antibiótico
fungi
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
grupo funcional
amine
Modo de ação
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?